Learn More
Chlortetracycline hydrochloride, specified according to the requirements of Ph.Eur., ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 430961000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-72-2 Peso : 0.15000kg
Quantità | 100g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
64-72-2 | |
515.33 | |
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N | |
66577600 | |
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl |
C22H23ClN2O8·HCl | |
MFCD00082440 | |
chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride | |
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
Specifica
0.40 max. (460nm) | |
Passes Test | |
Glass bottle | |
− 242.50 | |
2% Max. | |
220.0°C | |
2.3 to 3.3 (1% H2O, CO2 free) | |
C22H23ClN2O8·HCl | |
15,2198 | |
Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone,ether,,chloroform,dioxane and propylene glycol,17.4g/L methanol (28°C),1.7g/L ethanol (28°C),soluble in solutions of alkali hydroxides and,carbonat | |
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl | |
515.33 | |
515.33 | |
94.5 to 102.0% (sum of the contents of chlortetra cycline hydrochloride and tetracycline hydrochloride, dry substance), ≥89.5% (chlortetracycline hydrochloride, dry substance), 8% max. (tetracycline hydrochloride, dry substance) |
Chlortetracycline hydrochloride | |
Authentic | |
− 242.50 (20.00°C c=0.5,water) | |
0.5% max. | |
Yellow | |
100g | |
64-72-2 | |
MFCD00082440 | |
chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride | |
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N | |
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
66577600 | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Chlortetracycline hydrochloride
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.