Learn More
Chlortetracycline hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439885
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439885 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439885 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1327
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Chlortetracycline hydrochloride (7-Chlorotetracycline hydrochloride) is a specific and potent calcium ionophore antibiotic, inhibits binding of aminoacyl-tRNA to ribosomes.
Chlortetracycline hydrochloride (7-Chlorotetracycline hydrochloride) is a specific and potent calcium ionophore antibiotic, inhibits binding of aminoacyl-tRNA to ribosomes.
Specifica
Materiale o nome chimico Chlortetracycline hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 64-72-2
Colore Yellow
Quantità 250 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H24Cl2N2O8
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo 7-Chlorotetracycline hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 6.66 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 515.34
Peso formulazione 515.34
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only