Learn More
Chlorthalidone, 98%
Codice prodotto. 15628775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15628775 250 mg 250mg
15608705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15628775 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460932500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 77-36-1 | C14H11ClN2O4S | 338.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-36-1
Formula molecolare C14H11ClN2O4S
Molecular Weight (g/mol) 338.77
InChI Key JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorthalidone, chlortalidone, phthalamudine, chlorphthalidolone, hygroton, chlorthalidon, phthalamodine, chlorothalidone, chlorphthalidone, natriuran
PubChem CID 2732
ChEBI CHEBI:3654
IUPAC Name 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NC2(C3=CC(=C(C=C3)Cl)S(=O)(=O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorthalidone
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 338.77
Percent Purity 98%