Learn More
Chlorthalidone, MedChemExpress
Descrizione
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorthalidone |
| CAS | 77-36-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H11ClN2O4S |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 41 mg/mL (121.03 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC(C2(O)NC(C3=C2C=CC=C3)=O)=CC=C1Cl)(N)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 338.77 |
| Peso formulazione | 338.77 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only