Learn More
Chlorzoxazone-4,6,7-d3, TRC
Codice prodotto. 17998209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17998209 1 mg 1mg
17987939 10 mg 10mg
17909229 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17998209 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4287021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185173-60-7
Formula molecolare C7 D3 H Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 172.584
Sinonimo 5-Chloro-4,6,7-trideuterio-1,3-benzoxazol-2-ol, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one-4,6,7-d3, 5-Chloro-2-benzoxazolinone-4,6,7-d3, Chlorzoxazone-d3, Chlorzoxazone-4,6,7-D3
IUPAC Name 5-chloro-4,6,7-trideuterio-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES [2H]c1c([2H])c2OC(=O)Nc2c([2H])c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorzoxazone-4,6,7-d3
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)/i1D,2D,3D
Peso formulazione 172.012