Learn More
Chlorzoxazone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451118
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16451118 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1462
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorzoxazone
CAS 95-25-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H4ClNO2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (589.73 mM)
SMILES O=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 169.57
Peso formulazione 169.57
Percent Purity 99.6%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only