missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorzoxazone, TRC

Codice prodotto. 30132456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132456 10 g 10g
30135302 1 g 1g
17974805 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30132456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC42870010G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 95-25-0
Formula molecolare C7 H4 Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 169.57
Sinonimo Chlorzoxazone, 2-Benzoxazolinone, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-benzoxazolinone, 5-Chloro-2-benzoxazolol, 5-Chloro-2-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole, 5-Chloro-2-oxo-3H-benzoxazole, 5-Chloro-3H-benzoxazol-2-one, 5-Chlorobenzoxazolidone, 5-Chlorobenzoxazolone, Biomioran, Chloroxazone, Chlorzoxazon, Chlorzoxazone, Cipzox, Escoflex, Mioran, Miotran, Myoflexin, Myoflexine, NSC 26189, Neoflex, Paraflex, Parafon Forte DSC, Parfon-forte, Pathorysin, Solaxin, 2(3H)-Benzoxazolone, 5-chloro-
IUPAC Name 5-chloro-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1

Specifica

Materiale o nome chimico Chlorzoxazone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Peso formulazione 168.9931
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.