missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorzoxazone USP Related Compound A, Mikromol™

Codice prodotto. 17972276
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17972276 100 mg 100mg
17912856 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17972276 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0908.01

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Chlorzoxazone USP Related Compound A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Amino-4-chlorophenol
CAS 95-85-2
Nomi componenti o analita 2-Amino-4-chlorophenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H6 Cl N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Amino-4-chlorophenol, 1-Amino-2-hydroxy-5-chlorobenzene, 1-Hydroxy-2-amino-4-chlorobenzene, 2-Hydroxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminophenol, 4-Chloro-o-aminophenol, 5-Chloro-2-hydroxyaniline, C.I. 76525, C.I. Oxidation Base 18, Fouramine PY, NSC 247814, o-Amino-p-chlorophenol, p-Chloro-o-aminophenol, Chlorzoxazone Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1O
IUPAC Name 2-amino-4-chlorophenol
Molecular Weight (g/mol) 143.57
Quantità 100 mg
Peso formulazione 143.0138 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.