Learn More
Abcam CHO HCP ELISA kit (Host cell protein), 96 Tests
Codice prodotto. 32115516 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32115516 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32115516 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2409961x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of CHO Host Cell Proteins. Sensitivity 10 ng/mL, range 3.3 - 810 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Species Reactivity: Species independent
  • Sensitivity: 10 ng/mL
  • Range: 3.3 - 810 ng/mL
  • Assay Time: 3 hr
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at +4°C
Specifica
Intervallo saggio 3.3 to 810 ng/mL
Assay Sensitivity 10 ng/mL
Content And Storage Store at 4°C
Metodo di rilevamento Colorimetric
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type ELISA Kit
Target Species Non-species Specific
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Quantità 96 Tests
Status giuridico RUO
Bersaglio CHO Host Cell Proteins
Tempo totale saggio 3 hr