missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX CHO-K1 F2RL1 Gq Cell Line
Descrizione
The F2RL1 Gq cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. serine proteases, SLIGRL-NH2) based activation of F2RL1 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses F2RL1 , a naturally Gq coupled GPCR. Upon activation of F2RL1 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed using the Calcium NoWash PLUS Detection Kit. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Calcium Signaling |
| Linea cellulare | CHO-K1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | SLIGRL-NH2 |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | F2RL1 |
| Numero di accesso | NM_005242.4 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?