Learn More
Cholecalciferol, Mikromol™
Codice prodotto. 17967609
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17967609 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17967609 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0249.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cholecalciferol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Colecalciferol
CAS 67-97-0
Nomi componenti o analita Colecalciferol
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C27 H44 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Cyclohexanol, 3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-, (1S,3Z)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5Z,7E)- (9CI), Cholecalciferol (8CI), 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3β-ol, Aquadetrim, Arachitol, Calciol, Calcirol, Colecalciferol, D3-Vigantol, Decristol, Delsterol, Deparal, Devaron, Devikap, Dry Vitamin D3 100CWS/AM, Duphafral D3 1000, Ekostop D3, FeraCol, Granuvit D3, High-D 2X, Lutavit D, Minisun, NSC 375571, Oleovit D3, Oleovitamin D3, Plivit D3, Quintox, Ricketon, Riken D3 Oil 100, Riken D3 Oil 20, Trivitan, UVEDOSE, Vi-De3, Videkhol, Vigantoletten, Vigorsan, Vitamin D3, Vitamin D3 S 50t, Vitinc Dan-Dee-3
InChI Formula InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
IUPAC Name (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 384.64
Quantità 250 mg
Peso formulazione 384.3392 g/mol