Learn More
Cholera Autoinducer 1: (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30004639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004639 25 mg 25mg
30003253 5 mg 5mg
30003810 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004639 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC43146025MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1004296-82-5
Formula molecolare C13 H26 O2
Molecular Weight (g/mol) 214.34
Sinonimo (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone, CAI 1;
IUPAC Name (3S)-3-hydroxytridecan-4-one
SMILES CCCCCCCCCC(=O)[C@@H](O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12(14)4-2/h12,14H,3-11H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Peso formulazione 214.1933