missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cholesterol-d4, TRC

Codice prodotto. 30360064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30360064 2.5 mg 2.50mg
30361950 10 mg 10mg
30368414 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30360064 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4325042.5MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 956029-28-0
Formula molecolare C27 2H4 H42 O
Molecular Weight (g/mol) 390.68
Sinonimo Cholest-5-en-25,26,26,26-d4-3-ol, (3β)- (ACI), (3β)-Cholest-5-en-25,26,26,26-d4-3-ol (ACI), [25,26,26,26-2H4]-Cholesterol, Cholesterol-25,26,26,26-d4, Cholesterol-d4, Cholesterol-25,26,26,26-D4
IUPAC Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifica

Materiale o nome chimico Cholesterol 6,7,7-d4
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,18D/t18?,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-
Peso formulazione 390.38
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.