Learn More
Cholesterol-d4, TRC
Codice prodotto. 30368414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30368414 25 mg -
30360064 2.5 mg 2.50mg
30361950 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30368414 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC43250425MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 956029-28-0
Formula molecolare C27 2H4 H42 O
Molecular Weight (g/mol) 390.68
Sinonimo Cholest-5-en-25,26,26,26-d4-3-ol, (3β)- (ACI), (3β)-Cholest-5-en-25,26,26,26-d4-3-ol (ACI), [25,26,26,26-2H4]-Cholesterol, Cholesterol-25,26,26,26-d4, Cholesterol-d4, Cholesterol-25,26,26,26-D4
IUPAC Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifica
Materiale o nome chimico Cholesterol 6,7,7-d4
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,18D/t18?,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-
Peso formulazione 390.38