Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, 97%
Codice prodotto. 10163540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10163540 100 g Bottiglia in vetro 100g
10506603 25 g Bottiglia in vetro 25g
10338943 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10163540 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 159111000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Se alle kampagner
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 81-25-4 | C24H40O5 | 408.579 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-25-4
Formula molecolare C24H40O5
Numero MDL MFCD00003672
InChI Key BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Sinonimo cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Tekniske data
Materiale o nome chimico Cholic acid
Punto di fusione 197°C to 202°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max. (135°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 10, IV, 2072
Indice di Merck 15, 2210
Rotazione specifica (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)%gt; +35°
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 408.579
Peso formulazione 408.57
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.