Learn More
Cholic acid, MedChemExpress
Description
Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver and usually conjugated with glycine or taurine. It facilitates fat absorption and cholesterol excretion. Cholic acid is orally active.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Cholic acid |
| CAS | 81-25-4 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H40O5 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.38 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H](CCC(O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@@]21C |
| Molecular Weight (g/mol) | 408.57 |
| Peso formulazione | 408.57 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?