Learn More
Cholic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30364653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364653 500 mg -
30355422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30364653 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC432610500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1448-36-8
Formula molecolare C25 H42 O5
Molecular Weight (g/mol) 422.6
Sinonimo Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, methyl ester, (3α,5β,7α,12α)-, Cholic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-ate, Methyl 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-oate, Methyl 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholanoate, Methyl cholate, NSC 126794
IUPAC Name methyl (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
SMILES COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Specifica
Materiale o nome chimico Cholic Acid Methyl Ester
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H42O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-21,23,26-28H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1
Peso formulazione 422.3032