Specifica
| Materiale o nome chimico | Cholic acid |
| Nota nome | from Bovine or Ovine Bile |
| CAS | 81-25-4 |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 99.6% |
| Formula molecolare | C24H40O5 |
| Numero MDL | MFCD00003672 |
| Quantità | 1 kg |
| Sinonimo | cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid |
| InChI Key | BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N |
| Vedi altri risultati |