Learn More
Choline bitartrate, 97%
Codice prodotto. 15284804 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15284804 500 g Bottiglia in vetro 500g
15274804 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15284804 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450225000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-67-2 | C5H14NO·C4H5O6 | 253.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-67-2
Formula molecolare C5H14NO·C4H5O6
Molecular Weight (g/mol) 253.25
InChI Key QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC Name 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Choline bitartrate
Punto di fusione 151.0°C to 153.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Indice di Merck 15,2211
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 253.25
Percent Purity 97%