Learn More
Choline Bitartrate, TRC
Codice prodotto. 30363682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363682 25 g -
30355846 50 g 50g
30354649 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30363682 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC43264025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-67-2
Formula molecolare C5 H14 N O . C4 H5 O6
Molecular Weight (g/mol) 253.25
Sinonimo Choline tartrate (6CI), Choline, hydrogen tartrate (7CI), Choline, tartrate (1:1) (salt) (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1) (9CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, ion(1-), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[R-(R*,R*)]-, ion(1-), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Tartaric acid, ion(1-), choline (8CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
IUPAC Name 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;(2R,3R)-2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
SMILES C[N+](C)(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Choline Bitartrate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
Peso formulazione 253.1162