Learn More
Choline bitatrate, >98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11483320 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11483320 500 g
11463320 25 g
11473320 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11483320 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210138490
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Identificatori chimici
CAS 87-67-2
Formula molecolare C9H19NO7
Molecular Weight (g/mol) 253.251
Numero MDL MFCD00036332
InChI Key QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC Name 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Choline bitatrate
Nota nome Molecular biology; Cell biology
Colore White
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 500 g
Peso formulazione 253.3
Forma fisica Powder