Learn More
Choline chloride, 98+% (dry basis)
Codice prodotto. 15825108 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 lb.
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10kg
2268g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15825108 5 lb. Plastic bottle 2268g
15815268 10 kg Plastic bottle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15825108 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J13410.P5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-48-1
Formula molecolare C5H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 139.62
Numero MDL MFCD00011721
InChI Key SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Choline chloride
Punto di fusione ∼305°C (decomposition)
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 5 lb.
Beilstein 3563126
IUPAC Name 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;chloride
Peso formulazione 139.62
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder