Specifica
| Materiale o nome chimico | Choline chloride |
| Colore | White |
| Densità | 1.1g/cm3 at 20°C |
| Intervallo percentuale saggio | 0.99 |
| Quantità | 5 kg |
| Peso formulazione | 139.63 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |