Learn More
Choline Chloride, 99%
Codice prodotto. 10703924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703924 5 kg Plastic drum 5kg
10011973 50 g Plastic bottle 50g
10570181 500 g Plastic bottle 500g
10715561 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10703924 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110290050
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-48-1
Formula molecolare C5H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 139.62
Numero MDL MFCD00011721
InChI Key SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC Name 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Choline chloride
Punto di fusione 298.0°C to 304.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Quantità 5 kg
Beilstein 04, II, 722
Indice di Merck 15, 2211
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 139.62
Percent Purity 99%
Forma fisica Adhering Crystals