Learn More
Choline Chloride, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15547914 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15547914 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15547914 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 158201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Choline Chloride
CAS 67-48-1
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C5H14ClNO
Numero MDL MFCD00011721
Quantità 500 g
Sinonimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
InChI Key SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC Name 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 139.62
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Peso formulazione 139.63
Percent Purity 98.0 to 100.5%
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent