Learn More
Choline chloride, cell culture reagent, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11445102 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11445102 100 g
11455102 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445102 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219463980
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Identificatori chimici
CAS 67-48-1
Formula molecolare C5H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 139.62
Numero MDL MFCD00011721
InChI Key SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC Name (2-hydroxyethyl)trimethylazanium chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Choline chloride
Colore White
Densità 1.1g/cm3 at 20°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 139.6
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Hard Crystalline Powder