Specifica
| Materiale o nome chimico | Choline chloride |
| Colore | White |
| Densità | 1.1g/cm3 at 20°C |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 139.6 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | Cell Culture |
| Forma fisica | Hard Crystalline Powder |