Learn More
Choline Chloride, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11423330 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11423330 500 mg
11413330 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11423330 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02101386.5
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
  • Choline chloride is used as a substrate for choline acetyl transferase
Chemical Identifiers
CAS 67-48-1
Formula molecolare C5H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 139.62
Numero MDL MFCD00011721
InChI Key SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC Name (2-hydroxyethyl)trimethylazanium chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifications
Materiale o nome chimico CHOLINE CHLORIDE
Punto di fusione 302°C to 305°C (decomposition)(literature)
Colore White
Formula lineare (CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water (10 % aq. Soln - Clear and Colorless).
Peso formulazione 139.6
Percent Purity ≥98.0%
Forma fisica Crystalline Powder