Learn More
Choline Chloride, TRC
Codice prodotto. 30010735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010735 25 g 25g
30010149 5 g 5g
17929984 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010735 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC43265025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-48-1
Formula molecolare C5 H14 N O . Cl
Molecular Weight (g/mol) 139.62
Sinonimo Choline, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, (β-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, Actiron CC 6, Bilineurin chloride, Biocolina, Biocoline, COL 24, Choline chloride, Cholinium chloride, Claytreat, Hepacholine, Hormocline, Lipotril, Luridin chloride, Neocolina, Norcol 25, Paresan, ReaShure Choline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
IUPAC Name 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Choline Chloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 139.0764
Percent Purity >95%