Learn More
Chondrolectin Antibody (25G6), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18688346 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18688346 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18688346 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP259424APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Chondrolectin Monoclonal specifically detects Chondrolectin in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Chondrolectin
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 25G6
Coniugato APC
Diluizione Western Blot, ELISA
Formulazione PBS
Alias gene C21orf68, chondrolectin, chromosome 21 open reading frame 68, FLJ12627, MT75, PRED12, Transmembrane protein MT75
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human Chondrolectin (22-216aa) purified from E. coli
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Developmental Biology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 140578
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus