Learn More
Chordin Antibody (065), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18600901 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18600901 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18600901 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289221PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Chordin Monoclonal specifically detects Chordin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Chordin
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone 065
Coniugato PerCP
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene CHRD, MGC133038
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Chordin.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8646
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus