missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) Antibody (LHa/756), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18576157 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18576157 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18576157 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP254500AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) Monoclonal antibody specifically detects Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha)
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone LHa/756
Coniugato Alexa Fluor 405
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CGA glycoprotein hormones, alpha polypeptide, CG-ALPHA, FSHA, GPHa, GPHA1, HCG, LHA, TSHA
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) protein (Uniprot: P01215)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1081
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.