Learn More
Christeyns™ Chriox Spray
Codice prodotto. 17890245
Cambia vista
Click to view available options
Size:
750 mL
5 L
Dimensione della confezione:
4.50L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17890245 750 mL 4.50L
17800265 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17890245 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore 391172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.90€
    35.12€ / 4.5L
    Risparmia 3.78€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Chriox spray è un disinfettante ecologico pronto all'uso a base di acido peracetico.
  • Ecocertificato
  • Basso residuo
  • Pronto all'uso
Specifica
Product Type Surface Disinfectant
Color-coded No
Forma Clear Liquid
pH 3 to 3.4
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Quantità 6 Bottles
Size 750 mL