Learn More
Plier Style Decapper
Codice prodotto. 10157220
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
20 mm Caps
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10157220 20 mm Caps Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10157220 Fornitore JG Finneran Associates N. del fornitore 931020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this decapper with 20mm crimp vials. JG Finneran™ Plier Style Decappers allow for safe and easy removal of caps from vials with a 20mm diameter.
  • Stainless steel Decapper
  • For 20mm crimp vials
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 20 mm Caps
Product Type 20 mm Plier-style Decapper