Learn More
Chroma Gesellschaft™ Crimp Vial Decapper
Codice prodotto. 10085590
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
11m crimped caps
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10085590 11m crimped caps Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10085590 Fornitore Chroma Gesellschaft™ N. del fornitore 931011
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Sturdy, hand-operated decapper. Chroma Gesellschaft™ Crimp Vial Decapper easily removes sealed 11mm caps.
  • Hand-operated
  • Sturdy construction
  • Designed for removing 11mm caps
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) 11m crimped caps