Learn More
Ansell Guanti monouso Microflex™ 93-260
Codice prodotto. 15633074
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
S
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15633074 S pezzi 50
15623074 X-Small pezzi 50
15643074 Medium pezzi 50
15653074 Large pezzi 50
15663074 X-Large pezzi 50
15613074 2 X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15633074 Fornitore Ansell N. del fornitore 93260070
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protezione chimica sottile ma robusta con comfort ineguagliabile. ™
  • Design a tre strati per un'eccellente protezione da agenti chimici aggressivi compresi acidi, basi e solventi
  • La struttura sottile garantisce una migliore agilità e sensibilità tattile
  • Materiale extra morbido e design ergonomico per un'ottima vestibilità, sensibilità e flessibilità nel tempo
  • Percentuale di perforazione inferiore(0.65 AQL) e polsino lungo per una maggiore protezione dalle sostanze pericolose
  • La formulazione e la lavorazione senza silicone garantiscono una migliore protezione del prodotto
TABELLA DELLE MISURE
  • XS – 5.5 to 6
  • S – 6.5 to 7
  • M – 7.5 to 8
  • L – 6.5 to 9
  • XL – 9.5 to 10
  • 2XL – 10.5 to 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D3577, TIPO II, PPE 89/686, EN 420, 388 e 374 CATEGORIA III
Applicazioni Industrial
Colore Esterno verde e interno blu, Blue
Monouso Sì
Finger Thickness (English) 7.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Yes
Materiale Nitrile e neoprene, Polychloroprene
Palm Thickness (English) 7.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Powdered Non talcati
Product Type Guanti monouso
Size S
Spessore (sistema imperiale) 7.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.198 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto A biglia, allungata
Modello Da 93 a 260
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 50Pack
Resistente a Prodotti chimici corrosivi inclusi acidi, solventi e basi
Forza di trazione 22 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 89 mm