Learn More
Ansell Guanti monouso Microflex™ 93-260
Product Code. 15643074
Change view
Click to view available options
Size:
X-Small
S
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Unit Size:
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size Packungsgröße
15643074 Medium pezzi 50
15623074 X-Small pezzi 50
15633074 S pezzi 50
15653074 Large pezzi 50
15663074 X-Large pezzi 50
15613074 2 X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15643074 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93260080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.30€
    21.84€ / pezzi 50
    Risparmia 11.46€
    34% Sconto
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Protezione chimica sottile ma robusta con comfort ineguagliabile. ™
  • Design a tre strati per un'eccellente protezione da agenti chimici aggressivi compresi acidi, basi e solventi
  • La struttura sottile garantisce una migliore agilità e sensibilità tattile
  • Materiale extra morbido e design ergonomico per un'ottima vestibilità, sensibilità e flessibilità nel tempo
  • Percentuale di perforazione inferiore(0.65 AQL) e polsino lungo per una maggiore protezione dalle sostanze pericolose
  • La formulazione e la lavorazione senza silicone garantiscono una migliore protezione del prodotto
TABELLA DELLE MISURE
  • XS – 5.5 to 6
  • S – 6.5 to 7
  • M – 7.5 to 8
  • L – 6.5 to 9
  • XL – 9.5 to 10
  • 2XL – 10.5 to 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità ASTM D3577, TIPO II, PPE 89/686, EN 420, 388 e 374 CATEGORIA III
Applicazioni Industrial
Colore Green, Blue
Monouso Sì
Finger Thickness (English) 7.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Yes
Materiale Nitrile, Polychloroprene
Palm Thickness (English) 7.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Powdered Non talcati
Product Type Guanti monouso
Size Medium
Spessore (sistema imperiale) 7.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.198 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto A biglia, allungata
Modello Da 93 a 260
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 50Pack
Resistente a Prodotti chimici corrosivi inclusi acidi, solventi e basi
Forza di trazione 22 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 98 mm