Learn More
Ansell Guanti monouso Microflex™ 93-260
Codice prodotto. 15653074
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
S
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15653074 Large pezzi 50
15623074 X-Small pezzi 50
15633074 S pezzi 50
15643074 Medium pezzi 50
15663074 X-Large pezzi 50
15613074 2 X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15653074 Fornitore Ansell N. del fornitore 93260090
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protezione chimica sottile ma robusta con comfort ineguagliabile. ™
  • Design a tre strati per un'eccellente protezione da agenti chimici aggressivi compresi acidi, basi e solventi
  • La struttura sottile garantisce una migliore agilità e sensibilità tattile
  • Materiale extra morbido e design ergonomico per un'ottima vestibilità, sensibilità e flessibilità nel tempo
  • Percentuale di perforazione inferiore(0.65 AQL) e polsino lungo per una maggiore protezione dalle sostanze pericolose
  • La formulazione e la lavorazione senza silicone garantiscono una migliore protezione del prodotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D3577, TIPO II, PPE 89/686, EN 420, 388 e 374 CATEGORIA III
Applicazioni Industrial
Colore Verde, Blu
Monouso Sì
Finger Thickness (English) 7.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Ambidestri
Latex Free Yes
Materiale Nitrile e neoprene, Polychloroprene
Palm Thickness (English) 7.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Powdered Non talcati
Product Type Guanti monouso
Size Large
Spessore (sistema imperiale) 7.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.198 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto A biglia, allungata
Modello Da 93 a 260
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 50Pack
Resistente a Prodotti chimici corrosivi inclusi acidi, solventi e basi
Forza di trazione 22 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 111 mm