Learn More
Minigrip™ Sacchetti scrivibili richiudibili Minigrip™ Chroma Gesellschaft™
Codice prodotto. 10001044
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Altezza (sistema metrico):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10001044 140 mm 140 mm pezzi 100
11326924 75 mm 85 mm pezzi 100
10205074 100 mm 140 mm pezzi 100
10366984 190 mm 190 mm pezzi 100
11961526 40 mm 65 mm pezzi 1000
10634185 40 mm 65 mm pezzi 100
10758235 75 mm 190 mm pezzi 100
30057395 75 mm 190 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10001044 Fornitore Minigrip™ N. del fornitore BAJ340060B
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Label bag contents with ease. Minigrip™ Resealable Write-on Bags provide three white bars specifically designed for writing on with inkpen or marker.
  • Polyethylene
  • Resealable
  • Autoclavable
  • Three write-on bars for labelling
Specifica
Descrizione Sacchetto risigillabile
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni
Materiale PE (Polietilene)
Quantità Confezione da 100
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm