Learn More
Azpack™ Bottiglie con collo molto largo in vetro trasparente con tappi a vite in urea neri
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
Descrizione
- Soda lime glass bottle
- Extra wide neck
- Includes wood pulp-faced PVDC-lined screw cap
Specifica
Rivestimento interno chiusura | Wood Pulp-faced PVDC |
Materiale chiusura | Plastica |
Dimensione chiusura | 58/R3 |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Diametro (sistema metrico) | 62.3 mm |
Altezza (sistema metrico) | 63.5 mm |
Capacità (sistema metrico) | 120 ml |
Colore | Trasparente |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Quantità | 20/conf. |