Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A Polypropylene Column
Codice prodotto. 10296321 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità colonna (sistema metrico) Dimensione della confezione
10296321 6 mL pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10296321 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730017
Spedizione stimata: 29-09-2026
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Tipo di colonna SPE
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 60 to 150 μm
Assorbente Chromabond Alox A
Tipo Solid Phase Extraction Column
Area della superficie (sistema metrico) 150 m2/g