Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox B Polypropylene SPE Column
153.00€ - 272.00€
Specifica
Tipo di colonna | SPE |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
Dimensione particelle | 60 to 150 μm |
Assorbente | Chromabond Alox B |
Tipo | Solid Phase Extraction Column |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10003021
|
Macherey-Nagel™
730467 |
45 mL |
153.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10461282
|
Macherey-Nagel™
730429 |
3 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
SPE | |
60 to 150 μm | |
Solid Phase Extraction Column |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond Alox B | |
150 m2/g |