Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 15 SiOH Column
Codice prodotto. 15114202 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
116 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15114202 116 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15114202 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 732961
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Tipo Flash Column
Diametro (sistema metrico) esterno 12.4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Biotage Isolera Systems