Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 330 SiOH Column
Codice prodotto. 15157065 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15157065 270 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15157065 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 732967
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Tipo Flash Column
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Biotage Isolera Systems