Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Polypropylene Column
Codice prodotto. 10618061 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
500 mg
1000 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) unitSize
10618061 200 mg 3 mL pezzi 50
10513861 500 mg 3 mL pezzi 50
10054280 1000 mg 6 mL pezzi 30
10711591 500 mg 6 mL pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10618061 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730012
In stock
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 14%
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 200 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond C18 ec
Tipo Solid Phase Extraction Column
Con tappo Yes
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g