Descrizione
Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Carico di carbonio | 14% |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 1 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 100 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | Chromabond C18 |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Tipo di funzionalità/interazione | Polar secondary interaction |
| Vedi altri risultati |