Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Codice prodotto. 10532301 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) Dimensione della confezione
10532301 500 mg 6 mL pezzi 30
10237890 100 mg 1 mL pezzi 100
10339580 200 mg 3 mL pezzi 50
10074220 500 mg 3 mL pezzi 50
10319680 1000 mg 6 mL pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10532301 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730004
In stock
Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 14%
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 500 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond C18
Tipo Solid Phase Extraction Column
Tipo di funzionalità/interazione Polar secondary interaction
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g