Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 10489361 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
2 g
5 g
10 g
Capacità colonna (sistema metrico):
6 mL
45 mL
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) Dimensione della confezione
10489361 5 g 45 mL pezzi 20
10681302 2 g 6 mL pezzi 30
10226761 10 g 70 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10489361 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730400
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 14%
Capacità colonna (sistema metrico) 45 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 5 g
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction Non-Polar Compounds
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond C18
Tipo Solid Phase Extraction Column
Con tappo No
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g