Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE Hydra Column
Codice prodotto. 10348311 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
3 g
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) Dimensione della confezione
10348311 500 mg 6 mL pezzi 30
10619391 100 mg 1 mL pezzi 100
10124661 50 mg 1 mL pezzi 100
10184751 200 mg 3 mL pezzi 50
10706902 500 mg 3 mL pezzi 50
10679961 1 g 3 mL pezzi 50
10174801 1 g 6 mL pezzi 30
10629581 3 g 6 mL pezzi 30
10012901 2 g 6 mL pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10348311 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730299
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 15%
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Tipo di colonna SPE Hydra
Peso del letto 500 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction of Polar Analytes
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond C18
Tipo SPE Hydra Column
Con tappo No
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g