Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE PAH Column
Codice prodotto. 12820521 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità colonna (sistema metrico) Dimensione della confezione
12820521 6 mL pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12820521 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730166
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 14%
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Tipo di colonna SPE PAH
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction Analysis of PAH
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond C18
Tipo SPE PAH Column
Con tappo No
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g